Merck
288039
Sigma-Aldrich
Methylzinntrichlorid
97%
Synonym(e):
Trichlormethylstannan
About This Item
Lineare Formel:
CH3SnCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.10
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
bp
171 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
48-51 °C (lit.)
SMILES String
C[Sn](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CH3.3ClH.Sn/h1H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChIKey
YFRLQYJXUZRYDN-UHFFFAOYSA-K
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Zielorgane
thymus,Nervous system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Lina Huang et al.
International journal of analytical chemistry, 2020, 1975471-1975471 (2020-04-16)
Organic tin compounds (OTCs), a group of high-risk hazardous substances, are highly concerned in safety regulation of consumer products especially for toys because they can cause serious damage to organs after prolonged or repeated exposure. Gastric juice migration is nowadays
Hiroshi Urushitani et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 199, 103-115 (2018-04-06)
Two cDNAs of RXR were isolated, for the first time, from the ivory shell, Babylonia japonica, and the transcriptional activities were tested in vitro to compare with other gastropod (Thais clavigera and Nucella lapillus) RXR isoforms. The transcriptional activities of