Wichtige Dokumente
277231
Phenylzinntrichlorid
98%
Synonym(e):
Trichlorphenylstannan
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.585 (lit.)
bp
142-143 °C/25 mmHg (lit.)
Dichte
1.839 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Sn](Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.3ClH.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChIKey
UBOGEXSQACVGEC-UHFFFAOYSA-K
Verwandte Kategorien
Anwendung
- In the preparation of organotin(IV) complexes as potent antimicrobial agents.[1]
- As a reactant in the Stille coupling reaction catalyzed by peptide-templated Pd nanoparticles.[2]
- As a tin (Sn) source in the synthesis of tin-doped TiO2 photoanodes applicable in dye-sensitized solar cells.[3]
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)