481483
Natriumtetraethylborat
97%
Synonym(e):
Et4BNa
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Eignung der Reaktion
core: boron
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
140-142 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].CC[B-](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20B.Na/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;/q-1;+1
InChIKey
SZSBMTRYJRHYNI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves