Wichtige Dokumente
27814
(−)-α-Copaen
technical grade, ≥90% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
≥90% (sum of enantiomers, GC)
Optische Aktivität
[α]20/D −0.4±0.2°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.490
bp
124 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
0.910 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)[C@@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC=C(C)[C@@H]2[C@@H]13
Verpackung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)