Fortfahren mit
476275
Myricetin
A cell-permeable flavanoid that displays anti-inflammatory, anti-diabetic and anti-cancer properties.
Synonym(e):
Myricetin, 3,3ʹ,4ʹ,5,5ʹ,7-Hexahydroxyflavon, Hsp70-Inhibitor II
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 90,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.24
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 90,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow-brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[o]1c2c([c](c(c1c3cc(c(c(c3)O)O)O)O)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C15H10O8/c16-6-3-7(17)11-10(4-6)23-15(14(22)13(11)21)5-1-8(18)12(20)9(19)2-5/h1-4,16-20,22H
InChI key
IKMDFBPHZNJCSN-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeables Flavonoid, das entzündungshemmende, antidiabetische und krebshemmende Eigenschaften aufweist. Wirkt als nicht-ATP-kompetitiver MEK1-Inhibitor (IC50<;3 µ;M) und als ATP-kompetitiver Inhibitor von CKI, CKII, IR, MLCK, PKA und PKC (Ki = 9,0 µ;M, 0,6 µ;M, 2,6 µ;M, 1,7 µ;M, 27,5 µ;M bzw. 12,1 µ;M) sowie PI 3-Kα; und PIM-1 (IC50 = 1,8 µ;M bzw. 0,78 µ;M). Hemmt Berichten zufolge die Aktivitäten von Phosphodiesterase 1–4 (IC50<;40 µ;M) und MMP-2 (IC50<;24 µ;M in verschiedenen Kolorektalkarzinomzellen) und blockiert den TNFα;-vermittelten NF-κ;B-Signalweg (bei 50 µ;M in ECV304-Zellen) und den insulinstimulierten Glukosetransport (Ki = ~33,5 µ;M in Adipozyten von Ratten). Induziert ferner die Apoptose in HL-60-Leukämiezellen mit einem IC50-Wert von 43 µ;M.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Lee, K.W., et al. 2007. Carcinogenesis28, 1918.
Holder, S., et al. 2007. Mol. Cancer Ther.6, 163.
Strobel, P., et al. 2005. Biochem. J.386, 471.
Ko, C.H., et al. 2005. Mol. Cancer Ther.4, 281.
Ko, C.H., et al. 2005. Biochem. Pharmacol.69, 913.
Ko, W.C., et al. 2004. Biochem. Pharmacol.68, 2087.
Walker, E.H., et al. 2000. Mol. Cell6, 909.
Agullo, G., et al. 1997. Biochem. Pharmacol.53, 1649.
Hagiwara, M., et al. 1988. Biochem. Pharmacol.37, 2987.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
89013PHL8925270050
Myricetin certified reference material, TraceCERT&#174;, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
89013
Myricetin
Myricetin phyproof&#174; Reference Substance
PHL89252
Myricetin
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥96.0% (HPLC)
form
solid
form
-
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
ethanol: 10 mg/mL, clear to very faintly turbid, yellow to very deep greenish-yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Myricetin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c