Fortfahren mit
A7811
Anti-ACTN2 Antibody
mouse monoclonal, EA-53
Synonym(e):
Anti-1110008F24Rik, Anti-ACTN2, Anti-Aktinin α2, Anti-CMD1AA, Anti-MGC107582
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 546,00
0.2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 684,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
EA-53, monoclonal
Application:
ELISA (i), IF, IHC (p), WB
Citations:
1106
€ 546,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1169
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Monoklonales Anti-α-Aktinin (Sarkomer) in Maus hergestellte Antikörper, clone EA-53, ascites fluid
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
EA-53, monoclonal
mol wt
antigen 100 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
mouse, human, frog, pig, feline, chicken, hamster, canine, bovine, fish, snake, rabbit, sheep, goat, rat, lizard
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:800 using human skeletal and cardiac muscle, indirect ELISA: suitable using human and animal muscle tissue, indirect immunofluorescence: suitable using human and animal cultured muscle cells, western blot: 1:2,500 using rat leg muscle
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTN2(88)
mouse ... Actn2(11472)
rat ... Actn2(291245)
General description
α-Aktinin (ACTN2) ist ein 100 kDa schweres Aktin-bindendes Protein, das in Muskel- und anderen Zellen vorhanden ist. In glatten Muskeln ist α-Aktinin in Verdichtungszonen (Dense Bodies) und Plaques vorhanden, während es in normalen Skelettmuskeln mit Z-Scheiben, die Muskelsarkomere abgrenzen, in Verbindung steht. ACTN2 ist auf dem humanen Chromosom lq42-q43 lokalisiert. α-Aktinin hat eine stäbchenförmige N-terminale Domäne.
Monoklonaler Maus-Anti-α-Aktinin-Antikörper (sarkomerisch) färbt thymische myoide Zellen. Der Antikörper hat einen weiten Reaktivitätsbereich in Bezug auf menschliches und tierisches Muskelgewebe.
Der Antikörper ist spezifisch für a-skelettale und a-kardiale Muskelaktinine. Der Antikörper markiert Z-Linien und Dots in Stressfasern des Skelettmuskels in Myotuben, reagiert jedoch nicht auf nicht-skelettale Muskelelemente (z. B. Bindegewebe, Epithel, Nerven, glatte Muskeln).
Monoklonaler Maus-Anti-α-Aktinin-Antikörper (sarkomerisch) färbt thymische myoide Zellen. Der Antikörper hat einen weiten Reaktivitätsbereich in Bezug auf menschliches und tierisches Muskelgewebe. α-Aktinin tritt vornehmlich in Verdichtungszonen (Dense Bodies) und Plaques auf, die für dieses Gewebe charakteristisch sind. Die Immunfluoreszenzmarkierung einer großen Vielfalt von Zellen mit Anti-a-Aktinin zeigt eine umfassende Verbindung der Proteine mit den aktinhaltigen Stressfasern und insbesondere mit deren membrangebundenen Termini.
Der monoklonale Anti-α-Aktinin-Antikörper (sarkomerisch) (Maus IgG1 Isotyp) ist vom EA-53-Hybridom abgeleitet, das durch Fusion von Maus-Myelomzellen und Splenozyten von BALB/c-Mäusen, die mit aufgereinigtem skelettalem Kaninchen-a-Aktinin immunisiert wurden, hergestellt wird. Der Isotyp wird mittels monoklonaler Maus-Antikörper-Isotypisierungsreagenzien (Katalognr. ISO2) bestimmt. Monoklonales Anti-α-Aktinin (sarkomerisch) kann zur Lokalisierung von sarkomerischem α-Aktinin mittels verschiedener immunchemischer Assays wie ELISA, Dot Blot, Immunblot, Immunhistochemie und Immunozytochemie verwendet werden. Der Antikörper ist hilfreich bei der Immunlokalisation von α-Aktinin in normalen und neoplastischen kultivierten Zellen und Geweben sowie zur Untersuchung des Zustands sarkomerischer Muskelsysteme in normalen und pathologischen Situationen.
Immunogen
Kaninchen-Skelettα-Aktinin
Application
Herzmuskelzellen wurden mit monoklonalem Maus-Anti-Aktinin gefärbt, um die Z-Linien zu visualisieren, nachdem die Zellen in einer vorgekühlten Methanol/Aceton-Mischung (1:1) 10 Minuten lang bei 4 °C fixiert wurden.
Monoklonaler Maus-Anti-α-Aktinin-Antikörper (sarkomerisch) eignet sich für die folgenden Anwendungen: Immunhistochemie (1:800), ELISA, Immunfluoreszenz[1] und Western Blot (1:2.500).
Biochem/physiol Actions
α-Aktinin agiert als Aktin-Vernetzer und fördert die Zellmigration. Mutationen im α-Aktiningenlokus können bei Patienten mit heterogener hypertropher Kardiomyopathie und juvenilem Vorhofflimmern beobachtet werden.
Der Antikörper ist spezifisch für a-skelettales und α-kardiales Muskelaktinin. Der Antikörper markiert Z-Linien und Dots in Stressfasern des Skelettmuskels in Myotuben, reagiert jedoch nicht auf nicht-skelettale Muskelelemente (z. B. Bindegewebe, Epithel, Nerven, glatte Muskeln).
Physical form
Wird als Aszitesflüssigkeit mit 15 mM Natriumazid als Konservierungsmittel geliefert
Preparation Note
Bei -20 °C aufbewahren; für regelmäßige Verwendung kann das Produkt bei 2-8 °C bis zu 1 Monat aufbewahrt werden. Zur Langzeitlagerung kann die Lösung in Arbeitsaliquoten bei -20 °C eingefroren werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen oder die Aufbewahrung in „frostfreien“ Gefrierschränken wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eingetreten ist, die Lösung vor dem Gebrauch durch Zentrifugieren klären.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A5691A5228A5316
conjugate
unconjugated
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
EA-53, monoclonal
clone
1A4, monoclonal
clone
1A4, monoclonal
clone
AC-74, monoclonal
Gene Information
human ... ACTN2(88)
mouse ... Actn2(11472)
rat ... Actn2(291245)
Gene Information
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
Gene Information
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
species reactivity
mouse, human, frog, pig, feline, chicken, hamster, canine, bovine, fish, snake, rabbit, sheep, goat, rat, lizard
species reactivity
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
species reactivity
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
species reactivity
rabbit, sheep, cat, guinea pig, bovine, mouse, chicken, wide range, Hirudo medicinalis, canine, Drosophila, carp, pig, rat, human
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Please provide the IHC protocol for Product No. A7811, Monoclonal Anti-α-Actinin (Sarcomeric) antibody produced in mouse.
    1 answer
    1. The IHC protocol for Product No. A7811, Monoclonal Anti-α-Actinin (Sarcomeric) antibody is as follows:
      •Tissue: Human tongue / Human cardiac muscle
      •Fixation: Formalin fixed paraffin embedded
      •Blocking: None, Blocking time: 0 min
      •Enzyme: 0.1% pronase, Enzyme incubation time: 8 - 10 min
      •H2O2 treatment: 3% H2O2 in H2O
      •Tested sample incubation: 50 - 70 min, Working dilution: 1/800 - 1/1600
      •Biotin 2nd antibody code: B0529-Biotin APA M Fab ads Hu/ Rat, B7151-Biotin APA Mouse Fab ad/HuBov,Hor
      •Biotin 2nd antibody incubation: 25 - 35 min
      •ExtrAvidin reagent code: E2886 HRP ExtrAvidin
      •ExtrAvidin incubation: 25 - 35 min
      •Substrate: AEC, Substrate incubation: 1 - 30 min
      •Hematoxylin: Yes
      Helpful?
  2. Is antigen retrieval required for paraffin-embedded sections when using the A7811 alpha actinin antibody for Immunofluorescent staining of IHC samples? If so, which method is advised: heat-induced or other?
    1 answer
    1. The heat-induced antigen retrieval method is highly recommended for paraffin-embedded sections as it is known to be effective for many types of samples when using this antibody for Immunofluorescent staining.