Merck
27455
Sigma-Aldrich
(±)-Citramalsäure Dikaliumsalz Monohydrat
≥95.0% (NT)
Synonym(e):
(±)-2-Hydroxy-2-methyl-bernsteinsäure Dikaliumsalz, (±)-2-Methyl-aepfelsäure Dikaliumsalz, (±)-Citramalsäure Dikaliumsalz
Größe auswählen
1 G
€ 135,00
€ 135,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 135,00
About This Item
Lineare Formel:
KOOCCH2C(OH)(CH3)COOK · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 135,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95.0% (NT)
Form
solid
SMILES String
O.[K+].[K+].CC(O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O5.2K.H2O/c1-5(10,4(8)9)2-3(6)7;;;/h10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChIKey
QYWXEUYISHLCOP-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Anwendung
Potassium citramalate monohydrate may be used in chemical synthesis studies.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Metodi Dimitrov Metodiev et al.
Journal of medical genetics, 51(12), 834-838 (2014-10-30)
Inherited optic neuropathy has been ascribed to mutations in mitochondrial fusion/fission dynamics genes, nuclear and mitochondrial DNA-encoded respiratory enzyme genes or nuclear genes of poorly known mitochondrial function. However, the disease causing gene remains unknown in many families. We used