20563
Synonym(e):
Große PUF-Kartuschen
Eigenschaften
glass cartridge
100
pkg of 1 ea
active air sampling: suitable
air monitoringenvironmentalindustrial hygiene
for use with ORBO-2000 (6.5 cm Large PUF Plug)
Beschreibung
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Supelco
Glaskartusche und Sieb für große PUF-Propfen
20556
Glaskartusche für kleine PUF-Propfen
20037
21033
Filterkartusche
polyurethane (foam)
-
for use with ORBO-1000 (22 mm PUF plug)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.
Verwandte Kategorien
Air Monitoring Devices & Tubes
Analytical Sample Preparation