Fortfahren mit
06711
D-(−)-Citramalsäure Lithiumsalz
≥95.0% (GC)
Synonym(e):
(R)-2-Hydroxy-2-methyl-bernsteinsäure Lithiumsalz, D-(−)-2-Methyl-aepfelsäure Lithiumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8O5 · xLi+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.11 (free acid basis)
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352204
Beilstein/REAXYS Number:
1723818
Assay:
≥95.0% (GC), 4-9% (Lithium, ICP)
Form:
powder or crystals
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC), 4-9% (Lithium, ICP)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D -19.0±2.0°, c = 0.5 in 1 M HCl
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C5H8O5/c1-5(10,4(8)9)2-3(6)7/h10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t5-/m1/s1
InChI key
XFTRTWQBIOMVPK-RXMQYKEDSA-N
Biochem/physiol Actions
Citramalate is a biochemical intermediate known to be involved in several aspects of bacterial metabolism, including, among others, the anaerobic metabolism of glutamate via the methylaspartate pathway of Clostridium tetanomorphum[1].
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.220857388572764
form
powder or crystals
form
crystals
form
-
form
powder or crystals
assay
≥95.0% (GC), 4-9% (Lithium, ICP)
assay
-
assay
≥95% (HPCE)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
optical activity
[α]/D -19.0±2.0°, c = 0.5 in 1 M HCl
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)