Merck
271578
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-p-phenylendiamin -monohydrochlorid
99%
Synonym(e):
4-(Dimethylamino)-anilin -monohydrochlorid, 4-Amino-N,N-dimethylanilin -monohydrochlorid, DMPPDA
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2NC6H4NH2·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.66
Beilstein:
4546912
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
215 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[H].CN(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2.ClH/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8;/h3-6H,9H2,1-2H3;1H
InChIKey
KTWNIUBGGFBRKH-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch