Merck
268348
Sigma-Aldrich
3-Oxoadipinsäure
98%
Synonym(e):
β-Ketoadipic acid, 3-Oxohexanedioic acid
About This Item
Lineare Formel:
HO2CCH2CH2COCH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
124-126 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CCC(=O)CC(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)