Merck
381403
Sigma-Aldrich
Cer(III)-acetylacetonat Hydrat
Synonym(e):
Ce(acac)3, Cer(III)-2,4-pentandionat
About This Item
Lineare Formel:
Ce(C5H7O2)3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
437.44 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
crystalline powder
Zusammensetzung
Ce, ≥20% complexometric
Eignung der Reaktion
core: cerium
reagent type: catalyst
SMILES String
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Ce](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Ce.H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;;+3;/p-3/b3*4-3-;;
InChIKey
KGJWXERBZWXYFB-KJVLTGTBSA-K
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.