Über diesen Artikel
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
Quality Segment
packaging
Sure/Seal™ of
concentration
1.6 M in THF
density
0.978 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cl[Mg]C=C
InChI
1S/C2H3.ClH.Mg/c1-2;;/h1H,2H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
NAFZXKWEUWVSAW-UHFFFAOYSA-M
Application
Legal Information
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklasse
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 1
supp_hazards
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
109-99-9 + 3536-96-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?