Merck
B78254
Sigma-Aldrich
2-Brompropen
99%
Synonym(e):
Isopropenylbromid
Größe auswählen
10 G
€ 99,60
50 G
€ 321,00
€ 99,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 99,60
50 G
€ 321,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3C(Br)=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.98
Beilstein:
1731926
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 99,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
5.05 psi ( 20 °C)
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.4436 (lit.)
bp
47-49 °C (lit.)
Dichte
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(Br)=C
InChI
1S/C3H5Br/c1-3(2)4/h1H2,2H3
InChIKey
PHMRPWPDDRGGGF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)