Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 83,30 |
Über diesen Artikel
vapor density
2.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
10.27 psi ( 20 °C)
assay
98%
form
liquid
autoignition temp.
522 °F
expl. lim.
8.7 %
refractive index
n
bp
29.9-30.1 °C (lit.)
solubility
alcohol: miscible(lit.), benzene: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), water: insoluble(lit.)
density
0.641 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCC=C
InChI
1S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3H,1,4-5H2,2H3
InChI key
YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Penten
signalword
Danger
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-59.8 °F - closed cup
flash_point_c
-51 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
target_organs
Central nervous system
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
109-67-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?