Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.414 (lit.)
bp
84-85 °C (lit.)
Dichte
0.731 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCC#CC
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3,5H2,1-2H3
InChIKey
MELUCTCJOARQQG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
12.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?