Wichtige Dokumente
256277
(R,R)-(+)-Hydrobenzoin
99%, optical purity ee: 99% (HPLC)
Synonym(e):
(R,R)-1,2-Diphenyl-1,2-ethandiol, (R,R)-1,2-Diphenyl-ethylenglykol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]28/D +93°, c = 2.5 in ethanol
Optische Reinheit
ee: 99% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
146-149 °C (lit.)
SMILES String
O[C@@H]([C@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-16H/t13-,14-/m1/s1
InChIKey
IHPDTPWNFBQHEB-ZIAGYGMSSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCActive Filters