Merck
G004692
HPLC Analysis of Hydrobenzoin Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: CYCLOBOND I 2000, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Hydrobenzoin
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)