Wichtige Dokumente
249408
2,6-Difluor-benzoylchlorid
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.501 (lit.)
bp
72-77 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
1.404 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1cccc(F)c1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClF2O/c8-7(11)6-4(9)2-1-3-5(6)10/h1-3H
InChIKey
QRHUZEVERIHEPT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- the preparation of series of novel 2-aryl substituted 4H-3,1-benzoxazin-4-ones
- regioselective synthesis of 3,6-disubstituted-2-aminoimidazo[1,2-a]pyridine
- Friedel-Crafts acylation reaction of toluene, anisol, thioanisol, 4-phenoxyacetophenone and N,N-diacetyl-4-phenoxyaniline
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?