119946
4-Fluorbenzoylchlorid
98%
Synonym(e):
4-Fluorobenzoic acid chloride, p-Fluorobenzoyl chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.532 (lit.)
bp
82 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
10-12 °C (lit.)
Dichte
1.342 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h1-4H
InChIKey
CZKLEJHVLCMVQR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Friedel-Crafts acylation with Lewis acid catalysts forms monoacylated products via electrophilic aromatic substitution of arenes.