Merck
246042
Sigma-Aldrich
3-Butin-2-ol
98%
About This Item
Lineare Formel:
HC≡CCH(OH)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
70.09
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
bp
66-67 °C/150 mmHg (lit.)
Dichte
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(O)C#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h1,4-5H,2H3
InChIKey
GKPOMITUDGXOSB-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch