Fortfahren mit
464007
(S)-(−)-3-Butin-2-ol
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HC≡CCH(OH)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
70.09
UNSPSC Code:
12352003
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4652597
Assay:
97%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
optical activity
[α]22/D −45°, neat
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
108-111 °C (lit.)
density
0.883 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
C[C@H](O)C#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h1,4-5H,2H3/t4-/m0/s1
InChI key
GKPOMITUDGXOSB-BYPYZUCNSA-N
Application
Used in a ruthenium-catalyzed polymerization providing helical polyacetylenes.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
393967
description
97%
description
99%
assay
97%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
-
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
density
0.883 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
108-111 °C (lit.)
bp
100 °C/20 mmHg (lit.)
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
78.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
26 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)