8.20230
3-Butyne-2-ol
(55% solution in water) for synthesis
Synonym(e):
1-Butyn-3-ol
Größe auswählen
€ 32,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 32,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Dampfdruck
30 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Selbstzündungstemp.
340 °C
Wirksamkeit
57 mg/kg LD50, oral (Rat)
50-200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
5-46 % (v/v)
pH-Wert
4-6 ( in H2O, ready-to-use solution)
bp
95-96 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-12 °C
Übergangstemp.
flash point 44 °C
Dichte
0.95 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.950 - 0.955
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
111.2 °F
Flammpunkt (°C)
44 °C