Merck
427152
Poly(vinylidenfluorid)
beads or pellets
Synonym(e):
PVDF
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH2CF2)n
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
15 mmHg ( 32 °C)
Quality Segment
form
beads or pellets
melt index
20-35 g/10 min (230°C/3.8kg)
feature
hydrophobic
impact strength
2-4 ft-lb/in. (Izod, ASTM D 256, notched)
dielectric constant
8.0-9.5, 100 Hz (ASTM D 150)
hardness
76-80 (Shore D, ASTM D 2240)
refractive index
n20/D 1.42
ASTM D 3835
6,000-7,500 poise(230 °C) (100 sec-1)(lit.)
transition temp
brittleness temperature -62 °C (ASTM D 746), Tm 155-165 °C
solubility
some polar solvents such as organic esters and amines: soluble
density
1.78 g/mL at 25 °C
SMILES string
FC(F)=C
InChI
1S/C2H2F2/c1-2(3)4/h1H2
InChI key
BQCIDUSAKPWEOX-UHFFFAOYSA-N
Application
Coatings, film, filter cloth, instrument linings, filtration membranes, pump parts and linings and valves.
Features and Benefits
Crystallizes in at least 3 forms, depending on crystallization conditions. High mechanical strength,abrasion resistance and dielectric strength. Resists most chemicals, UV radiation, weathering and fungi.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(vinylidenfluorid)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)