205621
Diethylenglycoldibutylether
≥99%
Synonym(e):
2-Butoxyethylether, Bis-(2-butoxyethyl)-ether, Dibutyldiglykol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.423 (lit.)
bp
256 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−60 °C (lit.)
Dichte
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCOCCOCCOCCCC
InChI
1S/C12H26O3/c1-3-5-7-13-9-11-15-12-10-14-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChIKey
KZVBBTZJMSWGTK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
244.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
118 °C - closed cup