Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 160,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 539,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
98%
form
solid
optical activity
[α]27/D +65°, c = 1.2 in ethanol
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
mp
162 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
Cc1c(C)c2O[C@](C)(CCc2c(C)c1O)C(O)=O
InChI
1S/C14H18O4/c1-7-8(2)12-10(9(3)11(7)15)5-6-14(4,18-12)13(16)17/h15H,5-6H2,1-4H3,(H,16,17)/t14-/m1/s1
InChI key
GLEVLJDDWXEYCO-CQSZACIVSA-N
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description - |
| assay 98% | assay 98% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 162 °C (dec.) (lit.) | mp 74-78 °C (lit.) | mp - |
| form solid | form solid | form - |
| optical activity [α]27/D +65°, c = 1.2 in ethanol | optical activity [α]20/D +8.0°, c = 1% in chloroform | optical activity [α]22/D +53.8°, c = 2 in chloroform |
| functional group carboxylic acid | functional group phenyl, amine | functional group aldehyde, ketal, ether |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?