Merck
226734
Sigma-Aldrich
Phosphorpentabromid
95%
Synonym(e):
Pentabromophosphorane
Größe auswählen
25 G
€ 95,60
100 G
€ 261,00
€ 95,60
Voraussichtliches Versanddatum31. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 95,60
100 G
€ 261,00
About This Item
Lineare Formel:
PBr5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.49
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
powder
Assay:
95%
€ 95,60
Voraussichtliches Versanddatum31. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
SMILES String
BrP(Br)(Br)(Br)Br
InChI
1S/Br5P/c1-6(2,3,4)5
InChIKey
QRKVRHZNLKTPGF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Phosphorus pentabromide (PBr5) is a bromination agent[1] generally used to convert alcohols to bromides[1][2] and in the dibromination of ketones.[3] PBr5 can also be used as the phosphorus source in the preparation of indium phosphide (InP) nanowires.[4]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Highly luminescent hydrogels synthesized by covalent grafting of lanthanide complexes onto PNIPAM via one-pot free radical polymerization.
Li Q F, et al.
Journal of Material Chemistry C, 4(15), 3195-3201 (2016)
Identification of potential off-target toxicity liabilities of catechol-O-methyltransferase inhibitors by differential competition capture compound mass spectrometry.
von Kleist L, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 59(10), 4664-4675 (2016)
Synthesis, characterization and photoconductivity of highly crystalline InP nanowires prepared from solid hydrogen phosphide.
Lim T H, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(27), 4852-4856 (2009)
Phosphorus(V) Bromide.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2008)