Merck
207888
Sigma-Aldrich
Brom
Bromine
reagent grade
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Br2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.81
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141915
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Assay:
98.0-102.0% (by Na2S2O3, titration)
Qualität:
reagent grade
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
7.14 (vs air)
Dampfdruck
175 mmHg ( 20 °C)
671 mmHg ( 55 °C)
Assay
98.0-102.0% (by Na2S2O3, titration)
Form
liquid
Widerstandsfähigkeit
7.8E18 μΩ-cm, 20°C
bp
58.8 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−7.2 °C (lit.)
Dichte
3.119 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
BrBr
InChI
1S/Br2/c1-2
InChIKey
GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Gasförmiges Brom ist in der unteren Atmosphäre als Produkt von mariner Aktivität und als Nebenprodukt der Verbrennung von verbleitem Benzin vorhanden.[1] Es wird häufig als Bromierungsmittel verwendet.[2]
Anwendung
Brom kann als eines der Reaktionsmittel für die Herstellung der folgenden Verbindungen verwendet werden:
  • Chinone[3]
  • α,β-Dibrombernsteinsäure[4]
  • (Z)-Ethyl 2-brom-5-(trimethylsilyl)pent-2-en-4-ynoat[4]
  • α,α′-dibrom-2′,4′-dinitro-2(oder 3 oder 4)-(acetyloxy)bibenzyle[4]
  • Dibenzylnaphthole[4]
Brom kann zum Katalysieren folgender Prozesse verwendet werden:
  • Gewinnung von Aziridinen aus Oleofinen und Chloramin-T zur Bildung von N-Tosylaziridinen.[5]
  • Umwandlung von Epoxiden und CO2 in zyklische Carbonate in einem Durchlaufsystem.[6]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Metal Free Conducting PEDOS, PEDOT, and Their Analogues via an Unusual Bromine-Catalyzed Polymerization.
Patra A, et al.
Macromolecules, 48(24), 8760-8764 (2015)
Use of Bromine and Bromo-Organic Compounds in Organic Synthesis.
Saikia I, et al.
Chemical Reviews (2016)
The chemistry of atmospheric bromine.
Wofsy SC, et al.
Geophysical Research Letters, 2(6), 215-218 (1975)
Reaction of bromine and chlorine with phenolic compounds and natural organic matter extracts-Electrophilic aromatic substitution and oxidation.
Criquet J, et al.
Water Research, 85, 476-486 (2015)
Jennifer A Kozak et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(49), 18497-18501 (2013-11-22)
A continuous method for the formation of cyclic carbonates from epoxides and carbon dioxide (CO2) is described. The catalysts used are inexpensive and effective in converting the reagents to the products in a residence time (t(R)) of 30 min. The
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. How long of shelf life does Br2 have
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. UK
    • Review 1
    • Votes 5
    5 out of 5 stars.
    top purchase
    dark brown liquid that brominated my compound, would recommend