Merck
8.21026
Phosphoryl bromide
for synthesis
Synonym(e):
Phosphoryl bromide, Phosphorus oxide tribromide, Phosphorus oxybromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Br3OP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.69
UNSPSC Code:
12352307
EC Index Number:
232-177-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
crystals
bp
192 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
55 °C
density
2.82 g/cm3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[P](=O)(Br)(Br)Br
InChI
1S/Br3OP/c1-5(2,3)4
InChI key
UXCDUFKZSUBXGM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 48 °C
Melting range (upper value): ≤ 56 °C
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
wgk
WGK 3
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials