Fortfahren mit
201170
Phosphor(V)-oxychlorid
ReagentPlus®, 99%
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
Phosphoroxidchlorid, Phosphorylchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
POCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.33
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
EC Number:
233-046-7
MDL number:
Assay:
99%
Bp:
105.8 °C (lit.)
Vapor pressure:
104 mmHg ( 50 °C), 28 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
vapor density
5.3 (vs air)
vapor pressure
104 mmHg ( 50 °C), 28 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Halogenations
dilution
(for general lab use)
pH
1 (20 °C)
bp
105.8 °C (lit.)
mp
1.25 °C (lit.)
density
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phosphine oxide
SMILES string
ClP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/Cl3OP/c1-5(2,3)4
InChI key
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
Application
Phosphor(V)-Oxychlorid (POCl3) ist ein Chlorierungsmittel, das mit Dimethylformamid (DMF) reagiert und ein Vilsmeier-Reagenz für die Vilsmeier-Haack-Formylierungsreaktionen bildet.
Es kann auch als Reagenz bei der Synthese von Folgendes verwendet werden:
  • Chinazolin-4(3H)-on-Derivate aus 2-Aminobenzamiden über die In-situ-Herstellung von Vilsmeier-Reagenz.
  • Substituierte 1-Arylseleno-4-halogen-2-ene durch Behandlung konjugierter Diene mit Arylselenamiden.
  • 3-Methylthioimidazo[1,2-a]pyridine und imidazofusionierte Heterozyklen in Gegenwart von DMSO.
Packaging
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
262099214701376949
description
ReagentPlus®, 99%
description
99.999%
description
ReagentPlus®, 99%
description
>95%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
99%
assay
99.999%
assay
99%
assay
>95%
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
solid
vapor density
5.3 (vs air)
vapor density
5.3 (vs air)
vapor density
4.9 (vs air)
vapor density
-
density
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.82 g/mL at 25 °C (lit.)
pH
1 (20 °C)
pH
1 (20 °C)
pH
1.5 (20 °C, 10 g/L)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphor(V)-oxychlorid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
supp_hazards
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review