Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Cl5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.24
UNSPSC Code:
12352307
EC Index Number:
233-060-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
0.016 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (argenometric)
form
crystalline solid
potency
660 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (5 g/L in H2O, acidic)
mp
148 °C
density
2.1 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[P](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl5P/c1-6(2,3,4)5
InChI key
UHZYTMXLRWXGPK-UHFFFAOYSA-N
Application
- Phosphorylierung von Glycoluril-Derivaten: Neue Organoelement-Phosphor-Derivate, synthetisiert mit Glycoluril und Phosphorpentachlorid unter kontrollierten Bedingungen (Salkeeva et al., 2021).
- Aminierung und Cyclisierung von Alkoholen: Katalysierte alkoholische Aminierung von Diethanolamin durch einen Ru-PNP-Pincer-Komplex unter Verwendung von Phosphorpentachlorid zur Herstellung von Piperazin, wobei hohe Umsatzraten erzielt wurden (van der Loo et al.).
- Relevanz des Chemiewaffenübereinkommens: Schnelles GC-MS-Screening von Chloriden, die für das Chemiewaffenübereinkommen relevant sind, einschließlich Phosphorpentachlorid, zur Überwachung verbotener chemischer Aktivitäten (Kuitunen et al., 2020).
- Funktionalisierung von Silizium-Nanokristallen: Phosphorpentachlorid wird zur Funktionalisierung von Silizium-Nanokristallen verwendet und steigert deren Nutzen in fortschrittlichen Materialanwendungen (Islam et al., 2017).
Analysis Note
Assay (argentometrisch): ≥ 99,0 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphorpentachlorid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
wgk
WGK 1
hcodes
supp_hazards
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?