Wichtige Dokumente
224294
Thiophosphorylchlorid
98%
Synonym(e):
Phosphorsulfochlorid, Phosphorthiochlorid
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.555 (lit.)
bp
125 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−35 °C (lit.)
Löslichkeit
benzene: soluble(lit.)
carbon disulfide: soluble(lit.)
carbon tetrachloride: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
Dichte
1.668 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClP(Cl)(Cl)=S
InChI
1S/Cl3PS/c1-4(2,3)5
InChIKey
WQYSXVGEZYESBR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?