Merck
221902
Sigma-Aldrich
(1R,2R,3R,5S)-(−)-Isopincampheol
98%
Synonym(e):
(−)-Isopinocampheol, (1R,2R,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-ol, (1R,2R,3R,5S)-3-Pinanol, 3-Pinanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
Beilstein:
2038100
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D −34°, c = 20 in ethanol
Optische Reinheit
ee: 95% (GLC)
bp
219 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
51-53 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
C[C@H]1[C@H](O)CC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-6-8-4-7(5-9(6)11)10(8,2)3/h6-9,11H,4-5H2,1-3H3/t6-,7+,8-,9-/m1/s1
InChIKey
REPVLJRCJUVQFA-BZNPZCIMSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
200.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)