Wichtige Dokumente
282367
(1S,2S,3R,5S)-(+)-Pinandiol
99%
Synonym(e):
(+)-2-Hydroxyisopinocampheol, (1S,2S,3R,5S)-2,3-Pinandiol, (1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2,3-diol, [1(S)-(1α,2α,3α,5α)]-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2,3-diol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +8.5°, c = 6.5 in toluene
Optische Reinheit
ee: 99% (GLC)
mp (Schmelzpunkt)
57-59 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CC1(C)C2C[C@@H](O)[C@@](C)(O)C1C2
InChI
1S/C10H18O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-8,11-12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,8+,10-/m0/s1
InChIKey
MOILFCKRQFQVFS-OORONAJNSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?