Merck
303348
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienyllithium
97%
Synonym(e):
Lithium-cyclopentadienylid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5Li
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.03
Beilstein:
3535737
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
SMILES String
[Li]C1C=CC=C1
InChI
1S/C5H5.Li/c1-2-4-5-3-1;/h1-5H;
InChIKey
JTVVTAXHEPEOQP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Useful reagent for the preparation of metallocenes and cyclopentadienyl derivatives.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges