Merck
400416
Sigma-Aldrich
(1R,2R,5R)-(+)-2-Hydroxy-3-pinanon
99%
Synonym(e):
(1R,2R,5R)-2-Hydroxy-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-on
Größe auswählen
5 G
€ 138,00
€ 138,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 138,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.23
Beilstein:
2249018
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 138,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +39°, c = 0.5 in chloroform
bp
245 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
37-39 °C (lit.)
Dichte
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
ketone
SMILES String
CC1(C)[C@@H]2C[C@H]1C(C)(O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,10?/m1/s1
InChIKey
VZRRCQOUNSHSGB-KTWZPZHPSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
222.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
106 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)