Merck
188417
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-Myrtenol
95%
Synonym(e):
(1R)-2-Pinen-10-ol, (1R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-methanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.23
Beilstein:
2206583
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
95%
Qualitätsniveau
Assay
95%
Optische Aktivität
[α]20/D −51°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.496 (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
Dichte
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CC1(C)[C@H]2CC=C(CO)[C@@H]1C2
InChI
1S/C10H16O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,8-9,11H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-/m0/s1
InChIKey
RXBQNMWIQKOSCS-IUCAKERBSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)