Merck
216534
Supelco
Amberlite IRC120 H, Wasserstoffform
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
23151817
Dampfdichte
>1 (vs air)
Dampfdruck
17 mmHg ( 20 °C)
Beschreibung
cross-linkage 8%
cross-linkage 8%
hydrogen form
moisture 53-58%
Form
beads
Selbstzündungstemp.
800 °F
Parameter
121 °C max. temp.
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
Aktive Matrixgruppe
sulfonic acid
Partikelgröße
620-830 μm
Betriebs-pH-Wert
0-14
Kapazität
1.8 meq/mL by wetted bed volume
Trenntechnik
cation exchange
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
InChIKey
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Stark saures Kationentauscherharz mit breiter Anwendung bei chemischen Verfahren; entfernt Aminosäuren bei niedrigem pH; USP Kalium-Methode usw.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Strongly acidic gel-type resin with sulfonic acid functionality which is useful in catalytic applications.
Rechtliche Hinweise
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)