Wichtige Dokumente
1.15966
Supelco
Amberlite IR-120 Ion Exchange Resin
sodium form, 15-50 mesh, strongly acidic
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
Produktbezeichnung
Ion exchanger Amberlite IR-120, (strongly acidic cation exchanger, Na⁺ form)
Qualitätsniveau
Form
resin
Methode(n)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Matrix
PS-DVB
Aktive Matrixgruppe
SCX
Partikelgröße
300-1180 μm
pH-Wert
8-10 ( in H2O)
Dichte
1.28 g/cm3
Trenntechnik
cation exchange
Lagertemp.
15-25°C
Hinweis zur Analyse
Beschreibung: hellgelbe bis braune Kügelchen
Totale Kapazität: ≥ 1.9 mol/l
Korngröße (0.3 - 1.18 mm): ≥ 90 %
Rechtliche Hinweise
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3