Fortfahren mit
903124
(Ad−BippyPhos)2PdCl2
powder or crystals
Synonym(e):
Bis[5-(di(1-adamantyl)phosphino)-1′,3′,5′-triphenyl-1′H-[1,4′]bipyrazole] palladium(II) dichloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 236,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 407,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C88H94N8P2PdCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1503.02
UNSPSC Code:
12161600
NACRES:
NA.22
€ 236,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
(Ad−BippyPhos)2PdCl2,
form
powder or crystals
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
263 °C (Decomp)
functional group
phosphine
SMILES string
[Cl-][Pd+2]([Cl-])([P](C1=CC=NN1C=2C(=NN(C=3C=CC=CC3)C2C=4C=CC=CC4)C=5C=CC=CC5)(C67CC8CC(CC(C8)C6)C7)C9%10CC%11CC(CC(C%11)C9)C%10)[P](C%12=CC=NN%12C=%13C(=NN(C=%14C=CC=CC%14)C%13C=%15C=CC=CC%15)C=%16C=CC=CC%16)(C%17%18CC%19CC(CC(C%19)C%17)C%18)C%20%21CC%22CC(CC(C%22)C%20)C%21
InChI
InChI=1S/2C44H47N4P.2ClH.Pd/c2*1-4-10-36(11-5-1)40-42(41(37-12-6-2-7-13-37)47(46-40)38-14-8-3-9-15-38)48-39(16-17-45-48)49(43-24-30-18-31(25-43)20-32(19-30)26-43)44-27-33-21-34(28-44)23-35(22-33)29-44;;;/h2*1-17,30-35H,18-29H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
CPOXOXXPPDSPGW-UHFFFAOYSA-L
Application
A Pd based catalyst with bulky ligand applicable to various cross-coupling reactions.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
740845738611676632
description
-
description
97%
description
97%
description
97%
reaction suitability
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Negishi Coupling, core: palladium, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction suitability
reaction type: Heck Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Negishi Coupling
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Coupling Reactions, reagent type: ligand
reaction type: Amidations, reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Cross Couplings
functional group
phosphine
functional group
-
functional group
phosphine
functional group
phosphine
form
powder or crystals
form
solid
form
solid
form
solid
mp
263 °C (Decomp)
mp
295-300 °C
mp
177-180 °C (lit.)
mp
169-173 °C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)