206075
Kaliumtetrachlorplatinat(II)
98%
Synonym(e):
Kalium-Platin(II)-Chlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
Dichte
3.38 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2K.Pt/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
InChIKey
RVRDLMCWUILSAH-UHFFFAOYSA-J
Anwendung
- Als Ausgangsstoff zur Synthese von CO-toleranten Katalysatoren für Wasserstoff-Luft-Brennstoffzellen
- Als aktiver und stabiler Katalysator bei der selektiven Methanoxidation
- Als Ausgangsmaterial bei der Synthese von Pt-basierten phosphoreszierenden Hochleistungsmaterialen für Elektrolumineszenzvorrichtungen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges