Fortfahren mit
334502
Kaliumhexachlorpalladat(IV)
99%
Synonym(e):
Kaliumpalladiumchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 162,00
€ 121,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
K2PdCl6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
397.33
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
240-974-6
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
€ 121,50
Listenpreis€ 162,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
powder
reaction suitability
core: potassium
density
2.738 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].Cl[Pd--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Pd/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChI key
OEDRXJBJMMJUSV-UHFFFAOYSA-H
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
205796379816379859
description
99%
description
98%
description
99.99% trace metals basis
description
≥99.99% trace metals basis
form
powder
form
crystals
form
solid
form
powder
assay
99%
assay
98%
assay
99.99% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
2.738 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.67 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.67 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
reaction suitability
core: potassium
reaction suitability
core: potassium
reaction suitability
core: potassium
reaction suitability
core: potassium
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hello, I want to in which kind of solvent can the K2PdCl6 dispersed? Does it work in water?
    1 answer
    1. This material is not tested for solubility. Various sources state that this compound is soluble in water. This information has not been validated.