Merck
520853
Sigma-Aldrich
Kaliumtetrachlorplatinat(II)
≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Kalium-Platin(II)-Chlorid
Größe auswählen
1 G
€ 163,00
5 G
€ 680,00
25 G
€ 2.140,00
€ 163,00
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 163,00
5 G
€ 680,00
25 G
€ 2.140,00
About This Item
Lineare Formel:
K2PtCl4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
415.09
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
≥99.9% trace metals basis
Form:
powder or crystals
€ 163,00
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
powder or crystals
Zusammensetzung
Pt, ≥46.2%
Verunreinigungen
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
Dichte
3.38 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2K.Pt/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
InChIKey
RVRDLMCWUILSAH-UHFFFAOYSA-J
Allgemeine Beschreibung
Kaliumtetrachlorplatinat(II) ist ein kristalliner Feststoff, der in Wasser unlöslich und in organischen Lösungsmitteln löslich ist. Es wird häufig im Bereich der Nanomaterial-Synthese, Katalyse und Energiespeicherung eingesetzt.[1] [2]
Anwendung
Anwendungsgebiete von Kaliumtetrachlorplatinat(II):
  • Als Vorstufe zur Herstellung von Platin-Nanopartikeln und mesoporöse Platin-Nanosphären mit einstellbaren Porengrößen.[1]
  • Als Katalysator in selektiver Methanoxidation durch C-H-Aktivierung. Zusätzlich zur Synthese von oktaedrischen [email protected] mit einer ultradünnen Schale aus PtNi-Legierung. Die Nanokristalle zeigten eine bessere ORR-Aktivität und -Haltbarkeit als das kommerzielle PT/C für Brennstoffzellen.[2]
  • Zur Präparation von Pt wurden atomare Cluster mit einem einstufigen, durch Kohlenstoffdefekte angetriebenen Verfahren zur stromlosen Abscheidung synthetisiert. Diese Katalysatoren zeigten ein geringes Überpotenzial, hohe Aktivität für die Wasserstoffevolutionsreaktion, außergewöhnliche Stabilität und verbesserte Nutzungseffizienz von Pt. Die Pt-AC/DG (Atomic Clusters/Defective Graphene)-Kathode zeigte eine ausgezeichnete Wasserstoffproduktionsaktivität, bemerkenswerte Stabilität und deutlich reduzierte Pt-Nutzung im Vergleich zum Pt/C-Katalysator.[3]
  • Als Ausgangsmaterial zur Synthese von zyklometallierten Platin(II)-Komplexen mit langlebiger Lumineszenz in Lösung.[4]
Leistungsmerkmale und Vorteile
Reagiert mit Bis(dithiolaten) zu Metall-bis(dithiolaten), die in Material für die Bearbeitung mit Q-switched-Laser, in Flüssigkristallen, in optischen CD-Aufzeichnungsmedien, in Barcode-Material und in der Supraleitfähigkeit Anwendung finden. Reagiert mit Capping-Polymeren zu formregulierenden, kolloidalen Platin-Nanopartikeln für die Katalyse und für Photokatalysatoren.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Carbon-Defect-Driven Electroless Deposition of Pt Atomic Clusters for Highly Efficient Hydrogen Evolution
Qingqing Cheng, et al.
Journal of the American Chemical Society, 142, 5594-5601 (2020)
Alkyl chain functionalised, cyclometalated platinum(II) complexes: Syntheses, luminescence properties and X-ray crystal structure
Juliette A. Lowe, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 805, 87-93 (2016)
Polymeric micelle assembly for the smart synthesis of mesoporous platinum nanospheres with tunable pore sizes
Yunqi Li, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 54, 11073-11077 (2015)
Selective Methane Oxidation Catalyzed by Platinum Salts in Oleum at Turnover Frequencies of Large-Scale Industrial Processes
Tobias Zimmermann, et al.
Journal of the American Chemical Society, 138, 12395-12400 (2016)
Valentina Ljubomirova et al.
Analytica chimica acta, 614(2), 119-126 (2008-04-19)
A method for the separation of tetrachloroplatinate PtCl(4)(2-), and hexachloroplatinate PtCl(6)(2-), by solid-phase extraction, using a Dowex 1x10 anion exchange resin is proposed. The sequential elution and separation of PtCl(4)(2-), and PtCl(6)(2-) is achieved using selective complexing agents. The eluates