Merck
205915
Sigma-Aldrich
Platinschwarz
greener alternative
black, powder, ≤20 μm, ≥99.95% trace metals basis
Synonym(e):
Platinum gray, Pt, Pt Black
Größe auswählen
250 MG
€ 31,10
1 G
€ 119,00
5 G
€ 457,00
€ 31,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 31,10
1 G
€ 119,00
5 G
€ 457,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Pt
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.08
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 31,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.95% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: platinum
reagent type: catalyst
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Oberflächenbereich
~25 m2/g
Partikelgröße
≤20 μm
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChIKey
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Platinschwarz (schwarz, Pulver, ≤20 μm) kann auf implantierbare Mikroelektrodenarrays (MEA) aufgalvanisiert werden, um die Impedanz des jeweiligen Geräts zu verbessern.[1] Weiterhin eignet es sich als Mikroelektrode für die Bildung eines mikrofluidischen elektrochemischen Sensors für Glucosebestimmungsanwendungen.[2] Es kann als Photokathode für die Wasserstofferzeugung verwendet werden.[3]
Platinschwarz eignet sich als Katalysator, der die elektrochemischen Reaktionen in Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellen (Proton Exchange Membrane (PEM)) erleichtert. Diese Brennstoffzellen sind vielversprechende Kandidaten als saubere und energieeffiziente Stromquelle.[4][5]
Sonstige Hinweise
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie hier.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Optimum Nafion content in PEM fuel cell electrodes
Sasikumar G
Electrochimica Acta, 50.2-3, 601-605 (2004)
Composition and performance modelling of catalyst layer in a proton exchange membrane fuel cell
Marr C
Journal of Power Sources, 77(1), 17-27 (1999)
Revealing the semiconductor-catalyst interface in buried platinum black silicon photocathodes
Aguiar JA, et al.
Journal of Material Chemistry A, 4(21), 8123-8129 (2016)
Improving impedance of implantable microwire multi-electrode arrays by ultrasonic electroplating of durable platinum black
Arcot Desai S, et al.
Frontiers in Neuroengineering, 3, 5-5 (2010)
A droplet-based microfluidic electrochemical sensor using platinum-black microelectrode and its application in high sensitive glucose sensing
Gu S, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 55, 106-112 (2014)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf