Merck
205761
Sigma-Aldrich
Palladium(II)-nitrat Hydrat
Synonym(e):
Palladium(II)-nitrat Hydrat, Palladiumdinitrat Hydrat, Palladiumnitrat Hydrat
Größe auswählen
2 G
€ 316,00
10 G
€ 1.500,00
€ 316,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 G
€ 316,00
10 G
€ 1.500,00
About This Item
Lineare Formel:
Pd(NO3)2·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.43 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 316,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder and chunks
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Degree of hydration, ~2
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
SMILES String
O.[Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.H2O.Pd/c2*2-1(3)4;;/h;;1H2;/q2*-1;;+2
InChIKey
DTZRLFJKQHIVQA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Katalysator für die Alkennitrierung zu Glykoldinitraten; wird auch als Vorläufer für Pd-Trägerkatalysatoren verwendet.
Reaktant für:
  • Herstellung von Platin-Palladium-/Kohlenstoff-Legierungs-Nanokatalysatoren für methanoltolerante Sauerstoffreduktionsreaktion in Brennstoffzellen
  • Synthese von Dünnschichten aus Cu-Pd-Legierungen auf Ti-Substraten durch Co-Elektroabscheidung von Pd und Cu aus elektrolytischen Bädern auf Nitratbasis
  • Herstellung eines Palladium-Katalysators auf einem Träger aus vertikal ausgerichteten mehrwandigen Kohlenstoff-Nanoröhren für mikrowellenunterstützte Heck-Reaktionen von p-Iodnitrobenzol mit Styrol und Et-Acrylat
  • Herstellung eines sinterbeständigen Pd-/SiO2-Nanokatalysators
  • Herstellung von Diphenylsulfid-modifizierten Pd-/TiO2-Katalysatoren für die Hydrierung von Acetylen
  • Synthese von Palladiumkatalysatoren auf Aluminiumoxidträgern, die für die Gasphasenhydrierung von Crotonaldehyd aktiv sind
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hatice Gamze Soğukömeroğulları et al.
Journal of hazardous materials, 369, 96-107 (2019-02-19)
We reported the improved catalytic property of Pd (0) nanoparticles decorated on amine-functionalized graphene nanosheets (Pd/GNS-NH2) for the hydrogenation of nitrophenol derivatives in the presence of NaBH4 at moderate conditions. Pd/GNS-NH2 nanocatalyst was synthesized by the deposition-reduction method. Sundry techniques
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. 시약 병 내에 갈색 액체 및 pd 전구체 시료가 뭉쳐진 것을 확인하였습니다. 습기를 머금은 것으로 생각되는데, 사용할 때마다 일부 채취하여 100'C 오븐에서 수분을 증발시킨 후 써도 될까요? Pd Nitrate의 열분해 온도가 100'C 부근으로 알고 있어 귀사의 조언이 필요합니다.
    1 answer
    1. Heating the material to reduce water content is not recommended due to its hygroscopic nature. To prevent water uptake, storage under nitrogen is advised. If there is concern that the material may be compromised, contacting the local technical service team for further discussion is suggested.
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf