Wichtige Dokumente
326127
Indium(III)-nitrat Hydrat
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Indium trinitrate hydrate, Indium(3+) trinitrate hydrate
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder and chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: indium
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES String
[In+3].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/In.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
InChIKey
YZZFBYAKINKKFM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.