Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 225,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
99.95% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: lead
resistivity
20.65 μΩ-cm
particle size
−100 mesh
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
application(s)
perovskite solar cells
SMILES string
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChI key
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description powder, −100 mesh, 99.95% trace metals basis | description foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.008mm, 99.99+% | description foil, 25mm disks, thickness 0.05mm, 99.99+% | description foil, 1m coil, thickness 0.125mm, as rolled, 99.95% |
| form powder | form foil | form foil | form foil |
| assay 99.95% trace metals basis | assay 99.99% | assay 99.99% | assay 99.95% |
| bp 1740 °C (lit.) | bp 1740 °C (lit.) | bp 1740 °C (lit.) | bp 1740 °C (lit.) |
| resistivity 20.65 μΩ-cm | resistivity 20.65 μΩ-cm | resistivity 20.65 μΩ-cm | resistivity 20.65 μΩ-cm |
| mp 327.4 °C (lit.) | mp 327.4 °C (lit.) | mp 327.4 °C (lit.) | mp 327.4 °C (lit.) |
| reaction suitability core: lead | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7439-92-1
7439-92-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?