Wichtige Dokumente
190047
(−)-p-Bromlevamisoloxalat
99%
Synonym(e):
(−)-4-Bromtetramisoloxalat, 6-Brom-levamisol-oxalat, S(−)-6-(4-Bromphenyl)-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b]thiazoloxalat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]25/D −104°, c = 0.5 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
192 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
thioether
SMILES String
OC(=O)C(O)=O.Brc1ccc(cc1)[C@H]2CN3CCSC3=N2
InChI
1S/C11H11BrN2S.C2H2O4/c12-9-3-1-8(2-4-9)10-7-14-5-6-15-11(14)13-10;3-1(4)2(5)6/h1-4,10H,5-7H2;(H,3,4)(H,5,6)/t10-;/m1./s1
InChIKey
ZULBIBHDIQCNIS-HNCPQSOCSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.