Merck
185248
Sigma-Aldrich
Allylacetat
99%
Synonym(e):
3-Acetoxy-1-propene
About This Item
Lineare Formel:
CH3COOCH2CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
Beilstein:
1742050
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
eCl@ss:
39022118
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
705 °F
Brechungsindex
n20/D 1.404 (lit.)
bp
103-104 °C (lit.)
Dichte
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3H,1,4H2,2H3
InChIKey
FWZUNOYOVVKUNF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)