Merck
184454
Sigma-Aldrich
Borsäuregel
0.1-0.4 mm particle size
Synonym(e):
3-Amino-phenylboronsäure polymer gebunden
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12BNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
Partikelgröße
0.1-0.4 mm
Dichte
0.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=C)C(=O)Nc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C10H12BNO3/c1-7(2)10(13)12-9-5-3-4-8(6-9)11(14)15/h3-6,14-15H,1H2,2H3,(H,12,13)
InChIKey
GBBUBIKYAQLESK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Useful to capture avidin for boron-neutron capture therapy applications
Leistungsmerkmale und Vorteile
Cross-linked polymer for the column chromatographic separation of mixtures whose components form complexes of varying stability with boric acid.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1